Methyl-3-bromoisonicotinate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 3-bromoisonicotinate
M3103-1G M3103-5G
TCIAM3103-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAM3103-1G TCIAM3103-5G
Methyl-3-bromoisonicotinate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-bromoisonicotinate
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,0300 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Numéro MDL: MFCD03788226
Numéro CAS: 59786-31-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité