4-Methyl-2-(p-tolyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methyl-2-(4-methylphenyl)pyridine
M3105-200MG M3105-1G
TCIAM3105-200MGEA 33 EUR InStock
TCIAM3105-200MG TCIAM3105-1G
4-Methyl-2-(p-tolyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Methyl-2-(p-tolyl)pyridine
Formule: C₁₃H₁₃N
MW: 183,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD09031945
Numéro CAS: 80635-92-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité