SMER28 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Allyl-6-bromoquinazolin-4-amine
M3106-25MG M3106-100MG
TCIAM3106-25MGEA 165 EUR InStock
TCIAM3106-25MG TCIAM3106-100MG
SMER28 ≥98.0% (par HPLC)
SMER28
Formule: C₁₁H₁₀BrN₃
MW: 264,126 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02166825
Numéro CAS: 307538-42-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 15.00 to 16.70 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité