Mdivi -1 ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
M3108-10MG M3108-50MG
TCIAM3108-10MGEA 127 EUR InStock
TCIAM3108-10MG TCIAM3108-50MG
Mdivi -1 ≥95.0% (par HPLC)
Mdivi -1
Formule: C₁₅H₁₀Cl₂N₂O₂S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00974506
Numéro CAS: 338967-87-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 7.50 to 8.50 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité