Methyl-4-amino-2-chlorobenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 4-amino-2-chlorobenzoate
M3114-1G M3114-5G
TCIAM3114-1GEA 33 EUR InStock
TCIAM3114-1G TCIAM3114-5G
Methyl-4-amino-2-chlorobenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-4-amino-2-chlorobenzoate
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,6076 g/mol
Numéro MDL: MFCD03840484
Numéro CAS: 46004-37-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité