1-Methyl-1-pentylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Amyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
M3118-1G M3118-5G
TCIAM3118-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAM3118-1G TCIAM3118-5G
1-Methyl-1-pentylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Methyl-1-pentylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₁₂H₂₂F₆N₂O₄S₂
MW: 436,43 g/mol
Point de fusion: 8°C
Numéro CAS: 380497-17-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité