1-Methyl-3-(4-sulphobutyl)imidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M3119-1G M3119-5G
TCIAM3119-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAM3119-1G TCIAM3119-5G
1-Methyl-3-(4-sulphobutyl)imidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
1-Methyl-3-(4-sulphobutyl)imidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₁₀H₁₅F₆N₃O₇S₃
MW: 499,41 g/mol
Numéro CAS: 909390-59-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité