7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 7-Methoxy-1-indanone, 7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
M3126-1G M3126-200MG
TCIAM3126-1GEA 182 EUR InStock
TCIAM3126-1G TCIAM3126-200MG
7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one ≥98.0% (par GC)
7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD07784339
Numéro CAS: 34985-41-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité