4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Morpholinomethyl)benzeneboronic acid, [4-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]boronic acid
M3128-1G M3128-5G
TCIAM3128-1GEA 162 EUR InStock
TCIAM3128-1G TCIAM3128-5G
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₆BNO₃
MW: 221,06 g/mol
Point de fusion: 85°C
Numéro MDL: MFCD06801707
Numéro CAS: 279262-23-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité