6-Methoxy-4-chromanone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Methoxychroman-4-one
M3135-1G M3135-5G
TCIAM3135-1GEA 118 EUR InStock
TCIAM3135-1G TCIAM3135-5G
6-Methoxy-4-chromanone ≥97.0% (par GC)
6-Methoxy-4-chromanone
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD00190159
Numéro CAS: 5802-17-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité