Methyltriphenylsilane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M3138-5G M3138-25G
TCIAM3138-5GEA 57.2 EUR InStock
TCIAM3138-5G TCIAM3138-25G
Methyltriphenylsilane ≥97.0% (par GC)
Methyltriphenylsilane
Formule: C₁₉H₁₈Si
MW: 274,44 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Numéro MDL: MFCD00041325
Numéro CAS: 791-29-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité