4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methylsulphonyl-2-nitrobenzoic acid
M3146-25G M3146-5G
TCIAM3146-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAM3146-25G TCIAM3146-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid
Formule: C₈H₇NO₆S
MW: 245,2100 g/mol
Numéro MDL: MFCD01941299
Numéro CAS: 110964-79-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 215.0 to 219.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité