1-Methoxy-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Methoxy-4-(trans-4-N-propylcyclohexyl)benzene
M3152-25G M3152-5G
TCIAM3152-25GEA 130 EUR InStock
TCIAM3152-25G TCIAM3152-5G
1-Methoxy-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (par GC)
1-Methoxy-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene
Formule: C₁₆H₂₄O
MW: 232,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD06658193
Numéro CAS: 81936-32-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 31.0 to 35.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité