Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-γ-Abu-OMe.HCl
M3154-25G M3154-5G
TCIAM3154-25GEA 157 EUR InStock
TCIAM3154-25G TCIAM3154-5G
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Formule: C₅H₁₁NO₂·HCl
MW: 153,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043270
Numéro CAS: 13031-60-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité