5-Methoxyoxindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Methoxy-2-indolinone, 5-Methoxyindolin-2-one
M3157-200MG M3157-1G
TCIAM3157-200MGEA 51.7 EUR InStock
TCIAM3157-200MG TCIAM3157-1G
5-Methoxyoxindole ≥98.0% (par GC)
5-Methoxyoxindole
Formule: C9H9NO2
MW: 163,1733 g/mol
Numéro MDL: MFCD01860251
Numéro CAS: 7699-18-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité