1-(2-Méthoxyphényl)-2-thiourée ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-(2-Methoxyphenyl)thiourea, 1-(2-Methoxyphenyl)thiourea, 2-Methoxyphenylthiourea
M3158-5G M3158-25G
TCIAM3158-5GEA 41.8 EUR InStock
TCIAM3158-5G TCIAM3158-25G
1-(2-Méthoxyphényl)-2-thiourée ≥98.0% (par HPLC)
1-(2-Méthoxyphényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₄(OCH₃))NC(S)NH₂
MW: 182,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022162
Numéro CAS: 1516-37-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité