1,2,3,4-Tétrahydro-2-méthylnaphtalène-1-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Methyl-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
M3159-1G M3159-5G
TCIAM3159-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAM3159-1G TCIAM3159-5G
1,2,3,4-Tétrahydro-2-méthylnaphtalène-1-one ≥98.0% (par GC)
1,2,3,4-Tétrahydro-2-méthylnaphtalène-1-one
Formule: C₁₁H₁₂O
MW: 160,22 g/mol
Point d'ébullition: 131°C
Point de fusion: 15°C
Numéro MDL: MFCD00001690
Numéro CAS: 1590-08-5
EINECS: 216-461-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité