3-(2-Aminoéthyl)-6-méthoxyindole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
M3162-100MG M3162-500MG
TCIAM3162-100MGEA 97.9 EUR InStock
TCIAM3162-100MG TCIAM3162-500MG
3-(2-Aminoéthyl)-6-méthoxyindole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-(2-Aminoéthyl)-6-méthoxyindole
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005663
Numéro CAS: 3610-36-4
EINECS: 222-778-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité