1-Methyl-4-nitroimidazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M3171-1G M3171-5G
TCIAM3171-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAM3171-1G TCIAM3171-5G
1-Methyl-4-nitroimidazole ≥98.0% (par GC)
1-Methyl-4-nitroimidazole
Formule: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00159683
Numéro CAS: 3034-41-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité