SMER-3 ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9H-Indeno[1,2-b][1,2,5]oxadiazolo[3,4-e]pyrazin-9-one
M3172-10MG M3172-50MG
TCIAM3172-10MGEA 107 EUR InStock
TCIAM3172-10MG TCIAM3172-50MG
SMER-3 ≥97.0% (par HPLC)
SMER-3
Formule: C₁₁H₄N₄O₂
MW: 224,18 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00451458
Numéro CAS: 67200-34-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 23.70 to 26.00 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité