Methylamine Acetate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methylammonium Acetate, Methanamine Acetate, Aminomethane Acetate
M3173-1G M3173-5G
TCIAM3173-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAM3173-1G TCIAM3173-5G
Methylamine Acetate ≥98.0% (sur base azote total)
Methylamine Acetate
Formule: CH₅N·C₂H₄O₂
MW: 91,11 g/mol
Point d'ébullition: 53°C
Numéro CAS: 6998-30-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité