5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Methyl-4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine
M3176-1G M3176-5G
TCIAM3176-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAM3176-1G TCIAM3176-5G
5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine ≥98.0% (par GC)
5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
Formule: C₁₀H₁₆N₄
MW: 192,2608 g/mol
Numéro MDL: MFCD10009563
Numéro CAS: 571189-49-6
ONU: 3263
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité