Mitiglinide calcium
Fournisseur: TCI
Synonyms: Calcium (S)-2-benzyl-4-((3aR,7aS)-octahydro-2H-isoindol-2-yl)-4-oxobutanoate, S21403, (2S)-4-[(3aR,7aS)-1,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroisoindol-2-yl]-2-benzyl-4-oxobutanoate, calcium
M3177-100MG M3177-500MG
TCIAM3177-100MGEA 35.2 EUR InStock
TCIAM3177-100MG TCIAM3177-500MG
Mitiglinide calcium
Mitiglinide calcium
Formule: C₃₈H₄₈CaN₂O₆
MW: 668,87 g/mol
Point de fusion: 185°C
Numéro MDL: MFCD09955408
Numéro CAS: 145525-41-3
Merck Index: 14,06211
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +9.0 deg (C=1, MeOH (calcd.on anh.substance))
Water 4.5 to 6.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité