Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-2-fluoroacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Danger

Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)

M3179-25G M3179-5G
TCIAM3179-25GEA 124 EUR InStock
TCIAM3179-25G TCIAM3179-5G
Methyl-2-fluoroacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Methyl-2-fluoroacrylate


Formule: C₄H₅FO₂
MW: 104,08 g/mol
Point d'ébullition: 91°C
Numéro MDL: MFCD04039286
Numéro CAS: 2343-89-7
ONU: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité