Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methoxyacetic anhydride ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

M3180-5G M3180-25G
TCIAM3180-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAM3180-5G TCIAM3180-25G
Methoxyacetic anhydride ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Methoxyacetic anhydride


Formule: C₆H₁₀O₅
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD11976032
Numéro CAS: 19500-95-9
EINECS: 243-114-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité