5-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M3181-200MG M3181-1G
TCIAM3181-200MGEA 33 EUR InStock
TCIAM3181-200MG TCIAM3181-1G
5-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid
Formule: C6H6N2O3
MW: 154,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD10697773
Numéro CAS: 40155-42-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point (Decomposition) 196.0 to 200.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité