(±)-2,3-Dibromopropionate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-Dibromopropionic acid methyll ester, Methyl 2,3-Dibromopropionate, Methyl 2,3-dibromopropanoate
M3182-25G M3182-5G
TCIAM3182-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAM3182-25G TCIAM3182-5G
(±)-2,3-Dibromopropionate de méthyle ≥98.0% (par GC)
(±)-2,3-Dibromopropionate de méthyle
Formule: C₄H₆Br₂O₂
MW: 245,9 g/mol
Point d'ébullition: 204°C
Numéro MDL: MFCD00017882
Numéro CAS: 1729-67-5
EINECS: 217-044-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité