Methyl-3-(benzylamino)propanoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 3-(benzylamino)propanoate
M3187-1G M3187-5G
TCIAM3187-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAM3187-1G TCIAM3187-5G
Methyl-3-(benzylamino)propanoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Methyl-3-(benzylamino)propanoate
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,25 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Numéro MDL: MFCD01475856
Numéro CAS: 23574-01-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité