2-Methyldecahydroquinoline (mixture of isomers) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M3189-1G M3189-5G
TCIAM3189-1GEA 138 EUR InStock
TCIAM3189-1G TCIAM3189-5G
2-Methyldecahydroquinoline (mixture of isomers) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Methyldecahydroquinoline (mixture of isomers)
Formule: C₁₀H₁₉N
MW: 153,27 g/mol
Point d'ébullition: 206°C
Numéro MDL: MFCD20547663
Numéro CAS: 20717-43-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)
Concentration (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité