Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Methoxy-5-methylisoflavone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 7-Methoxy-5-methyl-3-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one

M3190-1G M3190-5G
TCIAM3190-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAM3190-1G TCIAM3190-5G
7-Methoxy-5-methylisoflavone ≥98.0% (par GC)
7-Methoxy-5-methylisoflavone


Formule: C₁₇H₁₄O₃
MW: 266,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093036
Numéro CAS: 82517-12-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité