Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methoxytriphenylsilane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl triphenylsilyl ether

M3193-25G M3193-5G
TCIAM3193-25GEA 399 EUR InStock
TCIAM3193-25G TCIAM3193-5G
Methoxytriphenylsilane ≥98.0% (par GC)
Methoxytriphenylsilane


Formule: C₁₉H₁₈OSi
MW: 290,44 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Numéro MDL: MFCD00161322
Numéro CAS: 1829-41-0
EINECS: 217-382-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité