1-Methylpyridinium Hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methylpyridin-1-ium Hexafluorophosphate
M3195-25G M3195-5G
TCIAM3195-25GEA 230 EUR InStock
TCIAM3195-25G TCIAM3195-5G
1-Methylpyridinium Hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC)
1-Methylpyridinium Hexafluorophosphate
Formule: C₆H₈F₆NP
MW: 239,10 g/mol
Numéro CAS: 117029-34-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité