Methyl 4-Formyl-3-nitrobenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Formyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester
M3198-1G M3198-5G
TCIAM3198-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAM3198-1G TCIAM3198-5G
Methyl 4-Formyl-3-nitrobenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl 4-Formyl-3-nitrobenzoate
Formule: C₉H₇NO₅
MW: 209,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD04039968
Numéro CAS: 153813-69-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité