Mal-PEG2-acid ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-[2-[2-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)ethoxy]ethoxy]propanoic acid, 3-(2-(2-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)ethoxy)ethoxy)propanoic acid
M3203-1G M3203-250MG
TCIAM3203-1GEA 281 EUR InStock
TCIAM3203-1G TCIAM3203-250MG
Mal-PEG2-acid ≥98.0% (par HPLC)
Mal-PEG2-acid
Formule: C₁₁H₁₅NO₆
MW: 257,24 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD23726620
Numéro CAS: 1374666-32-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 105.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité