Malonic acid dihydrazide ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M3206-5G M3206-25G
TCIAM3206-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAM3206-5G TCIAM3206-25G
Malonic acid dihydrazide ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Malonic acid dihydrazide
Formule: C₃H₈N₄O₂
Numéro MDL: MFCD00041268
Numéro CAS: 3815-86-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 93.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité