1-Methylimidazole hydrobromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methyl-1H-imidazole hydrobromide, 1-Methylimidazolium bromide
M3212-5G M3212-25G
TCIAM3212-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM3212-5G TCIAM3212-25G
1-Methylimidazole hydrobromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Methylimidazole hydrobromide
Formule: C₄H₆N₂·HBr
MW: 163,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD18251295
Numéro CAS: 101023-58-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité