1-Methylimidazole trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methylimidazolium trifluoromethanesulphonate, 1-Methylimidazole triflate, 1-Methylimidazolium triflate
M3214-5G M3214-25G
TCIAM3214-5GEA 86.9 EUR InStock
TCIAM3214-5G TCIAM3214-25G
1-Methylimidazole trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Methylimidazole trifluoromethanesulphonate
Formule: C₅H₇F₃N₂O₃S
MW: 232,18 g/mol
Point de fusion: 88°C
Numéro MDL: MFCD18251289
Numéro CAS: 99257-94-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité