Methoxy(dimethyl)-n-octylsilane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methoxydimethyl(octyl)silane
M3217-5ML M3217-25ML
TCIAM3217-5MLEA 36.3 EUR InStock
TCIAM3217-5ML TCIAM3217-25ML
Methoxy(dimethyl)-n-octylsilane ≥95.0% (par GC)
Methoxy(dimethyl)-n-octylsilane
Formule: C₁₁H₂₆OSi
MW: 202,41 g/mol
Point d'éclair: 83°C
Numéro MDL: MFCD00043322
Numéro CAS: 93804-29-6
EINECS: 298-404-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00a1e632297a95758791ae8d0f07d9ede10c0c54&vid=796198d16d7e43d514b774b0108dc4c7fbf38c92&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité