2-Methyladamantan-2-yl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M3223-5G M3223-25G
TCIAM3223-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAM3223-5G TCIAM3223-25G
2-Methyladamantan-2-yl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
2-Methyladamantan-2-yl acrylate
Formule: C₁₄H₂₀O₂
Numéro MDL: MFCD08704223
Numéro CAS: 249562-06-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité