2-Methyl-4,6-bis[(n-octylthio)methyl]phenol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M3227-25G M3227-500G
TCIAM3227-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAM3227-25G TCIAM3227-500G
2-Methyl-4,6-bis[(n-octylthio)methyl]phenol ≥97.0% (par GC)
2-Methyl-4,6-bis[(n-octylthio)methyl]phenol
Formule: C₂₅H₄₄OS₂
Numéro MDL: MFCD00134699
Numéro CAS: 110553-27-0
EINECS: 402-860-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité