1-Methylcyclopentyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methacrylic acid 1-Methylcyclopentyl ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M3228-1G M3228-5G
TCIAM3228-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAM3228-1G TCIAM3228-5G
1-Methylcyclopentyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
1-Methylcyclopentyl methacrylate
Formule: C₁₀H₁₆O₂
MW: 168,24 g/mol
Numéro CAS: 178889-45-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité