4-Bromo-2-fluorobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
M3229-5G M3229-25G
TCIAM3229-5GEA 50.6 EUR InStock
TCIAM3229-5G TCIAM3229-25G
4-Bromo-2-fluorobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2-fluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD06203731
Numéro CAS: 179232-29-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité