4-Methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-(4-Methyl-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Methyl-3-pyridylboronic acid Pinacol ester, 4-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
M3231-1G M3231-5G
TCIAM3231-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAM3231-1G TCIAM3231-5G
4-Methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₈BNO₂
MW: 219,0878 g/mol
Numéro MDL: MFCD12923382
Numéro CAS: 1171891-31-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité