2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(2-Methoxycarbonylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid methyll ester, 2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid Pinacol ester, Methyl 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester
M3233-1G M3233-5G
TCIAM3233-1GEA 33 EUR InStock
TCIAM3233-1G TCIAM3233-5G
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₉BO₄
MW: 262,1093 g/mol
Numéro MDL: MFCD05663866
Numéro CAS: 653589-95-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité