L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
4'-Methyl-4-biphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)boronic acid
M3235-1G M3235-5G
TCIAM3235-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAM3235-1G TCIAM3235-5G
4'-Methyl-4-biphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4'-Methyl-4-biphenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₃BO₂
MW: 212.06 g/mol
Point de fusion: 138°C
Numéro MDL: MFCD04038170
Numéro CAS: 393870-04-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité