3-Methoxy-N,N-dimethylpropanamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methoxy-N,N-dimethyl-propionamide
M3253-100G M3253-25G
TCIAM3253-100GEA 126 EUR InStock
TCIAM3253-100G TCIAM3253-25G
3-Methoxy-N,N-dimethylpropanamide ≥98.0% (par GC)
3-Methoxy-N,N-dimethylpropanamide
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,18 g/mol
Point d'ébullition: 58°C
Numéro MDL: MFCD18970488
Numéro CAS: 53185-52-7
EINECS: 258-420-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité