7-Methyl-1-tetralone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-Methyl-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
M3255-1G M3255-5G
TCIAM3255-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAM3255-1G TCIAM3255-5G
7-Methyl-1-tetralone ≥98.0% (par GC)
7-Methyl-1-tetralone
Formule: C₁₁H₁₂O
MW: 160,22 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00087600
Numéro CAS: 22009-37-6
EINECS: 244-717-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité