4-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(4-Carboxyphenyl)maleimide, 4-Maleimidobenzoic acid, 4-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-pyrrol-1-yl)-benzoicacid
M3257-1G M3257-5G
TCIAM3257-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAM3257-1G TCIAM3257-5G
4-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid ≥98.0% (par GC, azote total)
4-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₁H₇NO₄
MW: 217,18 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00458571
Numéro CAS: 17057-04-4
EINECS: 241-117-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 237.0 to 241.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité