Benzophenone-4-maleimide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(4-Benzoylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 4-(N-Maleimido)benzophenone, Benzophenone-4-maleimide
M3259-250MG M3259-50MG
TCIAM3259-250MGEA 415 EUR InStock
TCIAM3259-250MG TCIAM3259-50MG
Benzophenone-4-maleimide ≥98.0% (par GC)
Benzophenone-4-maleimide
Formule: C₁₇H₁₁NO₃
MW: 277,2700 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00079465
Numéro CAS: 92944-71-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité