1-Methylcyclopentyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms: Acrylic acid 1-Methylcyclopentyl ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M3261-1G M3261-5G
TCIAM3261-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAM3261-1G TCIAM3261-5G
1-Methylcyclopentyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
1-Methylcyclopentyl acrylate
Formule: C₉H₁₄O₂
MW: 154,21 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08704215
Numéro CAS: 178889-49-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité